4-Iodoimidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodoimidazole 96%
4-Iodoimidazole
Formule: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632213
Numéro CAS: 71759-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité