4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR10528-100G OR10528-25G OR10528-5G
APOSOR10528-100GEA 596 EUR InStock
APOSOR10528-100G APOSOR10528-25G APOSOR10528-5G
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: 194…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179464
Numéro CAS: 175883-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité