3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Methoxycarbonyl-5-nitrophenylboronic acid, 3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid, (3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenyl)boronic acid
OR10532-25G
APOSOR10532-25GEA 156 EUR InStock
APOSOR10532-25G
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
3-Methoxycarbonyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Point de fusion: 250…255 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179469
Numéro CAS: 117342-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité