4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10537-100G
APOSOR10537-100GEA 184 EUR InStock
APOSOR10537-100G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,11 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179438
Numéro CAS: 171364-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité