Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid methyll ester
OR10538-5G
APOSOR10538-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR10538-5G
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,1800 g/mol
Point de fusion: 191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788562
Numéro CAS: 6633-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité