Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR10539-25G
APOSOR10539-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,05 g/mol
Point de fusion: 62.1…62.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788565
Numéro CAS: 54045-74-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité