4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10547-25GEA 200 EUR InStock
APOSOR10547-25G APOSOR10547-5G APOSOR10547-1G
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Point de fusion: 229…235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632204
Numéro CAS: 103986-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité