Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 144 EUR InStock
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Point d'ébullition: 196.8 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075170
Numéro CAS: 110238-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité