3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Point de fusion: 114…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038918
Numéro CAS: 832695-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité