(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10558-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR10558-1G APOSOR10558-500MG APOSOR10558-100MG
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₉BO₃S
MW: 184,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095261
Numéro CAS: 850567-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité