3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10565-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR10565-25G APOSOR10565-1G APOSOR10565-5G
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Point de fusion: 102…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092935
Numéro CAS: 373384-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité