Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Methylthio)phenyl)boronic acid, 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10566-100G OR10566-25G
APOSOR10566-100GEA 301 EUR InStock
APOSOR10566-100G APOSOR10566-25G
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Acide (2-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Point de fusion: 77…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318165
Numéro CAS: 168618-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité