Acide (2-nitrophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10570-25G OR10570-100G
APOSOR10570-25GEA 58 EUR InStock
APOSOR10570-25G APOSOR10570-100G
Acide (2-nitrophényl)métaborique 97%
Acide (2-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161358
Numéro CAS: 5570-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité