Acide (3-nitrophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
OR10571-5G
APOSOR10571-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10571-5G
Acide (3-nitrophényl)métaborique 97%
Acide (3-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Point de fusion: 284…285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007193
Numéro CAS: 13331-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité