2-Phenoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10577-10GEA 109 EUR InStock
APOSOR10577-10G APOSOR10577-5G
2-Phenoxyphenylboronic acid 98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01001592
Numéro CAS: 108238-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité