E-Phenylethenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10578-5GEA 158 EUR InStock
APOSOR10578-5G APOSOR10578-250MG APOSOR10578-10G APOSOR10578-25G
E-Phenylethenylboronic acid 95%
E-Phenylethenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 146…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00963621
Numéro CAS: 6783-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité