4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10584-5GEA 179 EUR InStock
APOSOR10584-5G APOSOR10584-1G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₄BNO₃
MW: 219,05 g/mol
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411950
Numéro CAS: 389621-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité