Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10587-100GEA 88.7 EUR InStock
APOSOR10587-100G APOSOR10587-5G APOSOR10587-25G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031016
Numéro CAS: 5337-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité