ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine, 3-(Methylamino)-1-phenylpropanol, α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
OR1059-500G
APOSOR1059-500GEA 168 EUR InStock
APOSOR1059-500G
ɑ-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol 98%
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674078
Numéro CAS: 42142-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité