2,4,5-Triiodoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodoimidazole
2,4,5-Triiodoimidazole
Formule: C₃HI₃N₂
MW: 445,77 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068812
Numéro CAS: 1746-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité