Acide (2,3,4-triméthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10593-1G OR10593-5G
APOSOR10593-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSOR10593-1G APOSOR10593-5G
Acide (2,3,4-triméthoxyphényl)métaborique
Acide (2,3,4-triméthoxyphényl)métaborique
Formule: C₉H₁₃BO₅
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318183
Numéro CAS: 118062-05-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité