1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338,41 g/mol
Point de fusion: 187…192 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179554
Numéro CAS: 33016-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité