Acide (4-vinylphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 128 EUR InStock
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
Acide (4-vinylphényl)métaborique 97%
Acide (4-vinylphényl)métaborique
Formule: C₈H₉BO₂
MW: 147,97 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239441
Numéro CAS: 2156-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité