Bis(hexylene glycolato)diboron
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10606-25G OR10606-100G
APOSOR10606-25GEA 135 EUR InStock
APOSOR10606-25G APOSOR10606-100G
Bis(hexylene glycolato)diboron
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formule: C₁₂H₂₄B₂O₄
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246008
Numéro CAS: 230299-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité