1,3-Dibromo-2-propanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibromo-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Formule: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 2.136 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000216
Numéro CAS: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité