1-Butyldihydroxyborane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
OR10619-100G
APOSOR10619-100GEA 177 EUR InStock
APOSOR10619-100G
1-Butyldihydroxyborane 96%
1-Butyldihydroxyborane
Formule: C₄H₁₁BO₂
MW: 101,94 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002106
Numéro CAS: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité