2,3-Dibromopropyle acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 2,3-Dibromopropyl Ester
OR1062-5G OR1062-1G OR1062-25G
APOSOR1062-5GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1062-5G APOSOR1062-1G APOSOR1062-25G
2,3-Dibromopropyle acrylate
2,3-Dibromopropyle acrylate
Formule: C₆H₈Br₂O₂
MW: 271,94 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/1.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059461
Numéro CAS: 19660-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité