N-Boc-4-bromoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₂
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006612
Numéro CAS: 131818-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité