2-Aminoimidazole hemisulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formule: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Point de fusion: 270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013162
Numéro CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité