(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile, (Cyanomethylene)triphenylphosphorane
OR10639-25G OR10639-5G OR10639-100G
APOSOR10639-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR10639-25G APOSOR10639-5G APOSOR10639-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
(Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
Formule: C₂₀H₁₆NP
MW: 301,33 g/mol
Point de fusion: 189…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00567633
Numéro CAS: 16640-68-9
EINECS: 240-689-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité