Polyéthylèneglycol 1.000
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PEG 1.000
APOSOR1064-50GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR1064-50G
Polyéthylèneglycol 1.000
Polyéthylèneglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Point de fusion: 61,7…66.6 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité