(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10643-500GEA 0 EUR InStock
APOSOR10643-500G APOSOR10643-1KG APOSOR10643-100G
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane 95%
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formule: C₂₃H₂₃O₂P
MW: 362,41 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009160
Numéro CAS: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité