Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl triphenylphosphoranylidene-acetate, (Triphenylphosphoranylidene)acetic acid ethyl ester, (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane, Ethoxycarbonylmethylene-triphenylphosphorane, Ethyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formule: C₂₂H₂₁O₂P
MW: 348,38 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009183
Numéro CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité