2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1065-25G OR1065-5G OR1065-100G
APOSOR1065-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR1065-25G APOSOR1065-5G APOSOR1065-100G
2,6-Dimethylpyridin-4-ol 98%
2,6-Dimethylpyridin-4-ol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Point d'ébullition: 351 °C
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00956021
Numéro CAS: 13603-44-6
EINECS: 237-089-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité