(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (Formylmethylene)triphenylphosphorane
OR10653-25G OR10653-100G
APOSOR10653-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10653-25G APOSOR10653-100G
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde 95%
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
Formule: C₂₀H₁₇OP
MW: 304,33 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006994
Numéro CAS: 2136-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité