(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10663-1G OR10663-5G
APOSOR10663-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR10663-1G APOSOR10663-5G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₀H₂₀BrOP
MW: 387,2500 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075442
Numéro CAS: 33670-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité