1,4-Phenylenediphosphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Benzenediphosphonic acid
OR10672-1G OR10672-250MG
APOSOR10672-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR10672-1G APOSOR10672-250MG
1,4-Phenylenediphosphonic acid
1,4-Phenylenediphosphonic acid
Formule: C₆H₈O₆P₂
MW: 238,07 g/mol
Point de fusion: >260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00475582
Numéro CAS: 880-68-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité