Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10692-100G OR10692-25G
APOSOR10692-100GEA 422 EUR InStock
APOSOR10692-100G APOSOR10692-25G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245,06 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/1mmHg
Densité: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000239
Numéro CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité