tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10694-1KGEA 401 EUR InStock
APOSOR10694-1KG APOSOR10694-100G APOSOR10694-500G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 98%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252,25 g/mol
Point d'ébullition: 100…103 °C/1,5mmHg
Densité: 1,074 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075414
Numéro CAS: 27784-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité