4-Bromo-o-xylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1071-25GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR1071-25G APOSOR1071-100G
4-Bromo-o-xylène
4-Bromo-o-xylène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 214…215 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000086
Numéro CAS: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité