4-Bromo-2-chlorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR1072-100GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR1072-100G APOSOR1072-25G APOSOR1072-250G
4-Bromo-2-chlorophénol 98%
4-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point d'ébullition: 232…235 °C
Point de fusion: 47…49 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002166
Numéro CAS: 3964-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité