4-Bromo-2,6-diméthylanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Bromo-2,6-diméthylanisole
4-Bromo-2,6-diméthylanisole
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C/13mmHg
Densité: 1.347 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143259
Numéro CAS: 14804-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité