2-Bromo-5-chloroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10752-100G OR10752-25G OR10752-5G
APOSOR10752-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR10752-100G APOSOR10752-25G APOSOR10752-5G
2-Bromo-5-chloroaniline 97%
2-Bromo-5-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Point d'ébullition: 128 °C/6.75mmHg
Point de fusion: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672942
Numéro CAS: 823-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité