4-Bromo-2-méthylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxytoluene, 1-Bromo-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
OR1076-100G
APOSOR1076-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR1076-100G
4-Bromo-2-méthylanisole 98%
4-Bromo-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C/25mmHg
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321139
Numéro CAS: 14804-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité