2-Bromoindene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1077-100G OR1077-25G OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR1077-100G APOSOR1077-25G APOSOR1077-500G
2-Bromoindene
2-Bromoindene
Formule: C₉H₇Br
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C/23.3mmHg
Point de fusion: 35…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797863
Numéro CAS: 10485-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité