3-Chloroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxybenzene
OR1078-250G OR1078-50G OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA 106 EUR InStock
APOSOR1078-250G APOSOR1078-50G APOSOR1078-1KG
3-Chloroanisole
3-Chloroanisole
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C
Densité: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000591
Numéro CAS: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité