Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10799-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR10799-5G APOSOR10799-25G APOSOR10799-1G
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle 97%
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle
Formule: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288,22 g/mol
Point d'ébullition: 171…174 °C
Densité: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039887
Numéro CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité