Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Xylylenediphosphonic Acid Tetraethyl Ester, p-Bis(diethylphosphono)xylene
OR10800-5G OR10800-100G OR10800-25G
APOSOR10800-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR10800-5G APOSOR10800-100G APOSOR10800-25G
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate 98%
Tetraethyl-p-xylylenediphosphonate
Formule: C₁₆H₂₈O₆P₂
MW: 378,34 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C/7mmHg
Point de fusion: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671576
Numéro CAS: 4546-04-7
EINECS: 224-902-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité