Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromoacétate de benzyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR10827-500GEA 126 EUR InStock
APOSOR10827-500G
Bromoacétate de benzyle
Bromoacétate de benzyle


Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 157…159 °C/10mmHg
Densité: 1,446 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000190
Numéro CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité