5-Bromobenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[b]furan
OR10831-10G OR10831-1G OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR10831-10G APOSOR10831-1G APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Formule: C₈H₅BrO
MW: 197,04 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407317
Numéro CAS: 23145-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité